3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902445-1G PC902445-5G
APOSPC902445-1GEA 262 CHF
APOSPC902445-1G APOSPC902445-5G
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FN
MW: 197,208 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05981494
CAS-Nummer: 893734-83-3