1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902288-1G
PC902288-5G
PC902288-10G
APOSPC902288-1GEA
201
CHF
APOSPC902288-1G
APOSPC902288-5G
APOSPC902288-10G
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluoro-2-methyl-1,3-benzodiazole
Formel:
C₁₀H₁₀F₂N₂ MW: 196,197 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22375041 CAS-Nummer: 1381944-71-3 |