6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902286-1G PC902286-5G PC902286-10G
APOSPC902286-1GEA 174 CHF
APOSPC902286-1G APOSPC902286-5G APOSPC902286-10G
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole 98%
6,7-Difluoro-1,2-dimethyl-1,3-benzodiazole
Formel: C₉H₈F₂N₂
MW: 182,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22375039
CAS-Nummer: 1381944-19-9