1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902185-1G
PC902185-5G
APOSPC902185-1GEA
262
CHF
APOSPC902185-1G
APOSPC902185-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇FN₂ MW: 162,164 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10699187 CAS-Nummer: 35715-66-3 |