3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Fluoro-3-methoxy-5-nitrobenzene
PC902146-10G
PC902146-1G
PC902146-5G
APOSPC902146-10GEA
827
CHF
APOSPC902146-10G
APOSPC902146-1G
APOSPC902146-5G
3-Fluoro-5-nitroanisole 97%
3-Fluoro-5-nitroanisole
Formel:
C₇H₆FNO₃ MW: 171,126 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11848484 CAS-Nummer: 7087-60-7 |