2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902122-1G PC902122-250MG
APOSPC902122-1GEA 805 CHF
APOSPC902122-1G APOSPC902122-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃N
MW: 185,146 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185724
CAS-Nummer: 362640-56-0