2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902116-1G
PC902116-5G
APOSPC902116-1GEA
201
CHF
APOSPC902116-1G
APOSPC902116-5G
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide 98%
2,6-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide
Formel:
C₉H₉F₂NO MW: 185,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20356572 CAS-Nummer: 81652-57-5 |