4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902106-10G
PC902106-25G
APOSPC902106-10GEA
227
CHF
APOSPC902106-10G
APOSPC902106-25G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀FN·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07106763 CAS-Nummer: 459-20-1 |