4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902104-1G
PC902104-5G
APOSPC902104-1GEA
48.8
CHF
APOSPC902104-1G
APOSPC902104-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide
Formel:
C₈H₇FN₂O₃ MW: 198,151 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11855197 CAS-Nummer: 475216-25-2 |