Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902101-1G
PC902101-5G
APOSPC902101-1GEA
244
CHF
APOSPC902101-1G
APOSPC902101-5G
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 98%
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate
Formel:
C₁₁H₁₃FO₂ MW: 196,218 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23096917 CAS-Nummer: 476429-17-1 |