1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902099-1G PC902099-250MG
APOSPC902099-1GEA 811 CHF
APOSPC902099-1G APOSPC902099-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192,138 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25949488
CAS-Nummer: 1443279-72-8