5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902064-1G PC902064-5G
APOSPC902064-1GEA 262 CHF
APOSPC902064-1G APOSPC902064-5G
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Formel: C₁₀H₁₀FN₃
MW: 191.205 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738294
CAS-Nummer: 1017781-28-0