1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902059-1G PC902059-5G
APOSPC902059-1GEA 262 CHF
APOSPC902059-1G APOSPC902059-5G
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel: C₆H₇F₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15976388
CAS-Nummer: 362640-54-8