1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902058-1G
PC902058-5G
APOSPC902058-1GEA
262
CHF
APOSPC902058-1G
APOSPC902058-5G
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₇H₉F₃N₂ MW: 178,155 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16619956 CAS-Nummer: 915377-59-2 |