2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902057-1G PC902057-25G PC902057-5G
APOSPC902057-1GEA 174 CHF
APOSPC902057-1G APOSPC902057-25G APOSPC902057-5G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11870100
CAS-Nummer: 401-76-3