2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902056-1G PC902056-5G
APOSPC902056-1GEA 201 CHF
APOSPC902056-1G APOSPC902056-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11870101
CAS-Nummer: 320-12-7