1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC902041-100G
APOSPC902041-100GEA
140
CHF
APOSPC902041-100G
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₃ MW: 241,552 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13194447 CAS-Nummer: 588-09-0 |