1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902001-1G PC902001-5G PC902001-25G
APOSPC902001-1GEA 149 CHF
APOSPC902001-1G APOSPC902001-5G APOSPC902001-25G
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₁F₂N
MW: 183,198 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20231457
CAS-Nummer: 1334499-91-0