5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901988-5G
APOSPC901988-5GEA
90.5
CHF
APOSPC901988-5G
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ MW: 237,986 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18311821 CAS-Nummer: 1261988-16-2 |