Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901983-1G
PC901983-5G
APOSPC901983-1GEA
48.8
CHF
APOSPC901983-1G
APOSPC901983-5G
Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate 98%
Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁FO₂ MW: 194,202 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18434442 CAS-Nummer: 943111-83-9 |