6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901909-1G
PC901909-5G
APOSPC901909-1GEA
262
CHF
APOSPC901909-1G
APOSPC901909-5G
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
6-Fluoro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈FN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12026038 CAS-Nummer: 1150271-14-9 |