5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901862-100MG
PC901862-1G
PC901862-250MG
APOSPC901862-100MGEA
103
CHF
APOSPC901862-100MG
APOSPC901862-1G
APOSPC901862-250MG
5-Fluorobenzo[d]thiazole ≥98%
5-Fluorobenzo[d]thiazole
Formel:
C₇H₄FNS MW: 153,177 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659658 CAS-Nummer: 1644-85-5 |