4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC901838-1G PC901838-5G
APOSPC901838-1GEA 41.8 CHF
APOSPC901838-1G APOSPC901838-5G
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₆H₆BrF₃N₂
MW: 243,024 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15976413
CAS-Nummer: 1245772-68-2