4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901674-100G
PC901674-25G
PC901674-5G
APOSPC901674-100GEA
758
CHF
APOSPC901674-100G
APOSPC901674-25G
APOSPC901674-5G
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene
Formel:
C₉H₁₀FNO₃ MW: 199,179 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19237155 CAS-Nummer: 28987-45-3 |