Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901617-1G PC901617-5G
APOSPC901617-1GEA 186 CHF
APOSPC901617-1G APOSPC901617-5G
Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate 98%
Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12031749
CAS-Nummer: 425704-52-5