3-(3-Bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901542-100MG PC901542-1G PC901542-250MG
APOSPC901542-100MGEA 25.8 CHF
APOSPC901542-100MG APOSPC901542-1G APOSPC901542-250MG
3-(3-Bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid 95%
3-(3-Bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₈BrFO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391365
CAS-Nummer: 1261814-91-8