Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901522-25G
APOSPC901522-25GEA
319
CHF
APOSPC901522-25G
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219,161 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00625827 CAS-Nummer: 22235-25-2 |