2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901369-1G
PC901369-5G
APOSPC901369-1GEA
262
CHF
APOSPC901369-1G
APOSPC901369-5G
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BFO₄ MW: 199,972 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18914499 CAS-Nummer: 2096331-58-5 |