2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluoro-6-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC901347-1G PC901347-5G
APOSPC901347-1GEA 154 CHF
APOSPC901347-1G APOSPC901347-5G
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formel: C₈H₁₁BFNO₃
MW: 198,987 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18434411
CAS-Nummer: 2096338-78-0