2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901270-10G PC901270-1G PC901270-5G
APOSPC901270-10GEA 602 CHF
APOSPC901270-10G APOSPC901270-1G APOSPC901270-5G
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171,937 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22573057
CAS-Nummer: 934247-79-7