1-Chloro-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900714-1G PC900714-5G
APOSPC900714-1GEA 0 CHF
APOSPC900714-1G APOSPC900714-5G
1-Chloro-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110548
CAS-Nummer: 170098-88-1