6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900606-1G PC900606-250MG
APOSPC900606-1GEA 133 CHF
APOSPC900606-1G APOSPC900606-250MG
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₃ClFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189060
CAS-Nummer: 950691-52-8