2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900597-1G PC900597-250MG
APOSPC900597-1GEA 453 CHF
APOSPC900597-1G APOSPC900597-250MG
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine 97%
2-Methylamino-6-trifluoromethylpyridine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15530344
CAS-Nummer: 1242339-20-3