5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900569-1G PC900569-25G PC900569-5G
APOSPC900569-1GEA 149 CHF
APOSPC900569-1G APOSPC900569-25G APOSPC900569-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine 97%
5-Chloro-3-fluoro-2-(2-hydroxyethylamino)pyridine
Formel: C₇H₈ClFN₂O
MW: 190,603 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18434475
CAS-Nummer: 1280786-67-5