Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900415-10G PC900415-1G PC900415-5G
APOSPC900415-10GEA 1120 CHF
APOSPC900415-10G APOSPC900415-1G APOSPC900415-5G
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-amino-2-fluorophenyl)acetate
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20727501
CAS-Nummer: 192650-54-7