2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900235-1G PC900235-5G
APOSPC900235-1GEA 297 CHF
APOSPC900235-1G APOSPC900235-5G
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide 95%
2,3-Difluoro-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16836083
CAS-Nummer: 1250397-72-8