2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900231-1G
PC900231-5G
APOSPC900231-1GEA
323
CHF
APOSPC900231-1G
APOSPC900231-5G
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide 96%
2-(2-Fluorophenyl)-N-methylacetamide
Formel:
C₉H₁₀FNO MW: 167,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19595581 CAS-Nummer: 612487-22-6 |