b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900196-1G
PC900196-250MG
APOSPC900196-1GEA
741
CHF
APOSPC900196-1G
APOSPC900196-250MG
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-fluorobenzeneethanol
Formel:
C₈H₁₀FNO MW: 155,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09759236 CAS-Nummer: 179811-62-2 |