5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900194-1G PC900194-5G
APOSPC900194-1GEA 297 CHF
APOSPC900194-1G APOSPC900194-5G
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile 96%
5-Fluoro-2-isopropoxybenzonitrile
Formel: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179.191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15201676
CAS-Nummer: 1158506-01-4