[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900193-1G PC900193-250MG
APOSPC900193-1GEA 602 CHF
APOSPC900193-1G APOSPC900193-250MG
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 95%
[2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₅FN₂
MW: 182.238 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06753110
CAS-Nummer: 842954-76-1