[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900188-1G PC900188-250MG
APOSPC900188-1GEA 436 CHF
APOSPC900188-1G APOSPC900188-250MG
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(4-fluorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₅FN₂
MW: 182,238 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06753109
CAS-Nummer: 842954-71-6