(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900186-1G PC900186-250MG PC900186-500MG
APOSPC900186-1GEA 1050 CHF
APOSPC900186-1G APOSPC900186-250MG APOSPC900186-500MG
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-2-fluorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17214632
CAS-Nummer: 148021-84-5