4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900171-1G PC900171-5G
APOSPC900171-1GEA 158 CHF
APOSPC900171-1G APOSPC900171-5G
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 97%
4-Fluoro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442128
CAS-Nummer: 91407-40-8