2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900145-1G
PC900145-5G
APOSPC900145-1GEA
271
CHF
APOSPC900145-1G
APOSPC900145-5G
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline 98%
2-Fluoro-4-isopropoxyaniline
Formel:
C₉H₁₂FNO MW: 169,196 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15209543 CAS-Nummer: 154080-04-3 |