4-Fluoro-2-isopropoxyaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900142-1G PC900142-5G
APOSPC900142-1GEA 297 CHF
APOSPC900142-1G APOSPC900142-5G
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline 98%
4-Fluoro-2-isopropoxyaniline
Formel: C₉H₁₂FNO
MW: 169.196 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09738072
CAS-Nummer: 148583-65-7