1-(Dimethoxymethyl)-2,4-difluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900128-10G
PC900128-1G
PC900128-5G
APOSPC900128-10GEA
602
CHF
APOSPC900128-10G
APOSPC900128-1G
APOSPC900128-5G
1-(Dimethoxymethyl)-2,4-difluorobenzene 98%
1-(Dimethoxymethyl)-2,4-difluorobenzene
Formel:
C₉H₁₀F₂O₂ MW: 188,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22383753 CAS-Nummer: 144062-35-1 |