1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC900077-1G PC900077-5G
APOSPC900077-1GEA 119 CHF
APOSPC900077-1G APOSPC900077-5G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene 97%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18390899
CAS-Nummer: 433939-28-7