1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900061-1G
PC900061-5G
APOSPC900061-1GEA
74.9
CHF
APOSPC900061-1G
APOSPC900061-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene 97%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methoxybenzene
Formel:
C₇H₅BrF₂O MW: 223,015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16295239 CAS-Nummer: 888318-22-7 |