1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900046-25G PC900046-5G
APOSPC900046-25GEA 627 CHF
APOSPC900046-25G APOSPC900046-5G
1-Fluoro-2-propoxybenzene 97%
1-Fluoro-2-propoxybenzene
Formel: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861233
CAS-Nummer: 203115-91-7