3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900029-1G
PC900029-5G
APOSPC900029-1GEA
289
CHF
APOSPC900029-1G
APOSPC900029-5G
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formel:
C₉H₁₁FO MW: 154,181 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09028733 CAS-Nummer: 702-15-8 |